accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 584-84-9

IUPAC Nor: 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
Synonymes: toluene diisocyanate TDI 2,4/2,6-toluenediisocyanate 2,4-tolylene diisocyanate tolylene-2,4-diisocyanate toluene diisocyanate (mixture of isomers)
Poids moléculaire (g/mol): 174.16
Formule moléculaire: C9H6N2O2
InChi Key: DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1N=C=O)N=C=O
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (4)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (5)
Forme physique 
  • (5)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)