CAS RN 58347-49-2
IUPAC Nor:
7-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Synonymes:
7-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Poids moléculaire (g/mol):
153.57
Formule moléculaire:
C6H4ClN3
InChi Key:
YCZQHXPIKQHABJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=NC2=CC=NN12
1
–
1
de
1
résultats
1
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 95%
CAS: 58347-49-2 Formule moléculaire: C6H4ClN3 Poids moléculaire (g/mol): 153.57 Numéro MDL: MFCD04035684 Clé InChI: YCZQHXPIKQHABJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 7-chloropyrazolo 1,5-a pyrimidine,pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro,7-chloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine,zlchem 1087,7-chloropyrazolo 1?5-a pyrimidine,7-chloranylpyrazolo 1,5-a pyrimidine,7-chloro-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine CID PubChem: 12281647 Nom IUPAC: 7-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine SMILES: C1=C2N=CC=C(N2N=C1)Cl