accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5794-28-5

H2OCaOOOO

CAS RN 5794-28-5

IUPAC Nor: calcium hydrate oxalate
Synonymes: calcium hydrate oxalate
Poids moléculaire (g/mol): 146.11
Formule moléculaire: C2H2CaO5
InChi Key: LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Qualité 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)