CAS RN 57219-64-4
CAS RN 57219-64-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Zirconium carbonate, basic hydrate, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57219-64-4 Formule moléculaire: CH2O7Zr2 Poids moléculaire (g/mol): 308.47 Numéro MDL: MFCD00172265 Clé InChI: ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J Synonyme: hydrogen carbonate; zirconium 4+,zirconium 4+ ion tetrabicarbonate,zirconium iv carbonatebasic CID PubChem: 22645944 Nom IUPAC: [({[hydroxy(oxo)zirconio]oxy}carbonyl)oxy]zirconiumoylol SMILES: O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O