CAS RN 56962-04-0
IUPAC Nor:
3-bromo-5-chlorophenol
Synonymes:
3-bromo-5-chlorophenol
Poids moléculaire (g/mol):
207.45
Formule moléculaire:
C6H4BrClO
InChi Key:
GMGWXLPFRHYWAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Bromo-5-chlorophénol, ≥97%, Thermo Scientific Chemicals
3-Bromo-5-chlorophénol, ≥97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56962-04-0 Formule moléculaire: C6H4BrClO Poids moléculaire (g/mol): 207.45 Numéro MDL: MFCD07780676 Clé InChI: GMGWXLPFRHYWAS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: phenol, 3-bromo-5-chloro,3-bromo-5-chloro-phenol,3-bromo-5-chlorophenol, 97+%,pubchem17565,acmc-209lv4,ksc268s7h PubChem CID: 22630180 Nom de l’IUPAC: 3-bromo-5-chlorophénol SOURIRES: OC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1