accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NNH2OHNOH

CAS RN 56830-58-1

IUPAC Nor: 2,5-diamino-6-hydroxy-3,4-dihydropyrimidin-4-one
Synonymes: 2,5-diamino-6-hydroxy-3H-pyrimidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol): 142.12
Formule moléculaire: C4H6N4O2
InChi Key: HWSJQFCTYLBBOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(O)=C(N)C(=O)N1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats