CAS RN 5571-36-8
IUPAC Nor:
11a-methyl-1,2,3,3a,3b,4,5,6,8,9,11,11a-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-7,2'-[1,3]dioxolan]-1-one
Synonymes:
11a-methyl-2,3,3a,3b,4,5,6,8,9,11-decahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-7,2'-[1,3]dioxolan]-1-one
Poids moléculaire (g/mol):
314.43
Formule moléculaire:
C20H26O3
InChi Key:
XUOQKQRMICQUQC-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC12CC=C3C(CCC4=C3CCC3(C4)OCCO3)C1CCC2=O
1
–
2
de
2
résultats
1
Thermo Scientific Chemicals Estradiene dione
CAS: 5571-36-8 Formule moléculaire: C20H26O3 Poids moléculaire (g/mol): 314.43 Clé InChI: XUOQKQRMICQUQC-UHFFFAOYNA-N Nom de l’IUPAC: 11a-méthyl-1,2,3,3a,3b,4,5,6,8,9,11,11a-dodécahydrospiro[cyclopenta[a]phénanthrène-7,2'-[1,3]dioxolan]-1-un SOURIRES: CC12CC=C3C(CCC4=C3CCC3(C4)OCCO3)C1CCC2=O
2
Estra-5(10),9(11)-diène-3,17-dione 3-éthylène Cétal 98,0+%, TCI America™
CAS: 5571-36-8 Formule moléculaire: C20H26O3 Poids moléculaire (g/mol): 314.425 Numéro MDL: MFCD08062585 Clé InChI: XUOQKQRMICQUQC-AOIWGVFYSA-N PubChem CID: 7076399 Nom de l’IUPAC: (8S,13S,14S)-13-méthylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-décahydrocyclopente[a]phénanthrène-3,2'-1,3-dioxolane]-17-1 SOURIRES: CC12CC=C3C(C1CCC2=O)CCC4=C3CCC5(C4)OCCO5