accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 556-02-5

(R)ONH2OHHO

CAS RN 556-02-5

IUPAC Nor: (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Synonymes: (.+-.)-tyrosine
Poids moléculaire (g/mol): 181.19
Formule moléculaire: C9H11NO3
InChi Key: OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
SMILES: N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)