accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3OH

CAS RN 5405-41-4

IUPAC Nor: ethyl 3-hydroxybutanoate
Synonymes: ethyl 3-hydroxybutyrate
Poids moléculaire (g/mol): 132.16
Formule moléculaire: C6H12O3
InChi Key: OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)CC(C)O
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)