accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 53469-21-9

ClClClCl

CAS RN 53469-21-9

IUPAC Nor: 2,2',4,4'-tetrachloro-1,1'-biphenyl
Synonymes: PCBS 2,2',4,4'-tetrachlorodiphenyl aroclor 1242
Poids moléculaire (g/mol): 291.98
Formule moléculaire: C12H6Cl4
InChi Key: QORAVNMWUNPXAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C(Cl)=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats