accessibility menu, dialog, popup

UserName

N

CAS RN 533-37-9

IUPAC Nor: 5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridine
Synonymes: 5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridine
Poids moléculaire (g/mol): 119.17
Formule moléculaire: C8H9N
InChi Key: KRNSYSYRLQDHDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CC2=CC=CN=C2C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats