accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHNO(E)(E)

CAS RN 5242-49-9

IUPAC Nor: ethyl (2E,4E)-5-phenyl-2-(phenylformamido)penta-2,4-dienoate
Synonymes: ethyl (2E,4E)-5-phenyl-2-(phenylformamido)penta-2,4-dienoate
Poids moléculaire (g/mol): 321.38
Formule moléculaire: C20H19NO3
InChi Key: LQUHLWOIFJBMDX-FPIZNTTDSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(\NC(=O)C1=CC=CC=C1)=C/C=C/C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats