accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3

CAS RN 520-45-6

IUPAC Nor: 3-acetyl-6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2,4-dione
Synonymes: dehydroacetic acid
Poids moléculaire (g/mol): 168.15
Formule moléculaire: C8H8O4
InChi Key: PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (5)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (5)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)