accessibility menu, dialog, popup

UserName

NONBr

CAS RN 51376-06-8

IUPAC Nor: 5-bromo-2,1,3-benzoxadiazole
Synonymes: 5-bromo-2,1,3-benzoxadiazole
Poids moléculaire (g/mol): 199.01
Formule moléculaire: C6H3BrN2O
InChi Key: ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC2=NON=C2C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats