CAS RN 51048-29-4
IUPAC Nor:
2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dithia-2,7-disilaoctane
Synonymes:
2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dithia-2,7-disilaoctane
Poids moléculaire (g/mol):
238.55
Formule moléculaire:
C8H22S2Si2
InChi Key:
CBRFJNLREFDKBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C[Si](C)(C)SCCS[Si](C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Éthylenedithiobis(triméthylsilane) 97,0+% TCI America™
CAS: 51048-29-4 Formule moléculaire: C8H22S2Si2 Poids moléculaire (g/mol): 238.554 Numéro MDL: MFCD00042832 Clé InChI: CBRFJNLREFDKBD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: S,S′C-Bis(trimethylsilyl)-1,2-ethanedithiol, 1,2-Bis(trimethylsilylthio)ethane, 1,2-Ethanedithiobis(trimethylsilane) PubChem CID: 101207 Nom de l’IUPAC: triméthyl(2-triméthylsulfanylsulfanyl)silane SOURIRES: C[Si](C)(C)SCCS[Si](C)(C)C