accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 50920-65-5

H3CNNCH3OO

CAS RN 50920-65-5

IUPAC Nor: 1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Synonymes: 2-ethyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 153.16
Formule moléculaire: C7H9N2O2
InChi Key: VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CCN1N=C(C)C=C1C([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats