CAS RN 4903-09-7
CAS RN 4903-09-7
IUPAC Nor:
3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
Synonymes:
3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
170.59
Formule moléculaire:
C8H7ClO2
InChi Key:
WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=O)C=C1Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Chloro-p-anisaldehyde 98.0+%, TCI America™
CAS: 4903-09-7 Formule moléculaire: C8H7ClO2 Poids moléculaire (g/mol): 170.59 Clé InChI: WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-chloroanisaldehyde,3-chloro-p-anisaldehyde,benzaldehyde, 3-chloro-4-methoxy,3-chloro-4-methoxybenzenecarbaldehyde,3-chloro-4-methoxy-benzaldehyde,pubchem2638,acmc-1ap2w,3-chloro-4-methoxybenzaldehyde CID PubChem: 78619 Nom IUPAC: 3-chloro-4-methoxybenzaldehyde SMILES: COC1=C(C=C(C=C1)C=O)Cl