accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 478189-93-4

OOOH

CAS RN 478189-93-4

IUPAC Nor: [2-(oxan-4-yloxy)phenyl]methanol
Synonymes: [2-(oxan-4-yloxy)phenyl]methanol
Poids moléculaire (g/mol): 208.26
Formule moléculaire: C12H16O3
InChi Key: RMRHXMQGVDIPCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=CC=C1OC1CCOCC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)