accessibility menu, dialog, popup

UserName

Dernière chance d'économiser sur les offres spéciales

Agissez maintenant

Fisher Scientific Logo
Vous n'avez pas de compte ?  Créer un compte
Produits
Menu principal

CAS RN 4773-96-0

CAS RN 4773-96-0

IUPAC Nor:
Synonymes:
Poids moléculaire (g/mol):
Formule moléculaire:
InChi Key:
SMILES:
Qualité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.