accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiCH3H3CTeSiCH3CH3H3C

CAS RN 4551-16-0

IUPAC Nor: trimethyl[(trimethylsilyl)tellanyl]silane
Synonymes: trimethyl[(trimethylsilyl)tellanyl]silane
Poids moléculaire (g/mol): 273.98
Formule moléculaire: C6H18Si2Te
InChi Key: VMDCDZDSJKQVBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(C)[Te][Si](C)(C)C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats