CAS RN 42553-65-1
CAS RN 42553-65-1
IUPAC Nor:
bis[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl] (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaenedioate
Synonymes:
saffron crocetin digentiobiose ester α-crocin crocin 1 crocin ccris 678 gardenia yellow crocetin bis(gentiobiosyl) ester
Poids moléculaire (g/mol):
976.97
Formule moléculaire:
C44H64O24
InChi Key:
SEBIKDIMAPSUBY-RTJKDTQDSA-N
SMILES:
C\C(\C=C\C=C(/C)C(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)C(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
1
–
1
de
1
résultats
1
Crocin (Gardenia Fruits Extract), TCI America™
CAS: 42553-65-1 Formule moléculaire: C44H64O24 Poids moléculaire (g/mol): 976.972 Numéro MDL: MFCD00017495 Clé InChI: SEBIKDIMAPSUBY-AWBRESQISA-N Synonyme: Crocetin Digentiobiosyl Ester CID PubChem: 133562570 Nom IUPAC: 1-O-[(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2S,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] 16-O-[(3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2S,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] (2E,4E, SMILES: CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C(=O)OC1C(C(C(C(O1)COC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)C=CC=C(C)C(=O)OC3C(C(C(C(O3)COC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O