CAS RN 423768-54-1
IUPAC Nor:
2-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Synonymes:
2-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
208.22
Formule moléculaire:
C10H12N2O3
InChi Key:
YDUPMJIUJMCXAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Morpholinonicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 423768-54-1 Formule moléculaire: C10H12N2O3 Poids moléculaire (g/mol): 208.217 Numéro MDL: MFCD03086193 Clé InChI: YDUPMJIUJMCXAL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-morpholinonicotinic acid,2-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid,2-4-morpholino nicotinic acid,pubchem19585,2-morpholinonicotinicacid,2-morpholin-4-ylnicotinic acid,2-morpholin-4-yl-nicotinic acid,2-morpholinopyridine-3-carboxylic acid,3-pyridinecarboxylicacid,2-4-morpholinyl CID PubChem: 2776568 Nom IUPAC: 2-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxylic acid SMILES: C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)C(=O)O