CAS RN 423768-49-4
IUPAC Nor:
1-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Synonymes:
1-(4-fluorophenyl)-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol):
238.65
Formule moléculaire:
C11H8ClFN2O
InChi Key:
INIAJXQDJISNJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(C=NN1C1=CC=C(F)C=C1)C(Cl)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 423768-49-4 Formule moléculaire: C11H8ClFN2O Poids moléculaire (g/mol): 238.646 Numéro MDL: MFCD03659694 Clé InChI: INIAJXQDJISNJB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride,1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride,1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride,1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride PubChem CID: 2779893 Nom de l’IUPAC: 1-(4-fluorophenyl)-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride SOURIRES: CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)Cl