accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNONH2N

CAS RN 41394-05-2

IUPAC Nor: 4-amino-3-methyl-6-phenyl-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one
Synonymes: metamitron methiamitron metamiton herbrak goltix metamitrone
Poids moléculaire (g/mol): 202.22
Formule moléculaire: C10H10N4O
InChi Key: VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NN=C(C(=O)N1N)C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats