accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 40503-90-0

CH3O

CAS RN 40503-90-0

IUPAC Nor: 4-(4-methylphenyl)cyclohexan-1-one
Synonymes: 4-(4-methylphenyl)cyclohexan-1-one
Poids moléculaire (g/mol): 188.27
Formule moléculaire: C13H16O
InChi Key: XDHMORMQXOUOHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)C1CCC(=O)CC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats