accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4002-83-9

H3CNNO

CAS RN 4002-83-9

IUPAC Nor: 1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Synonymes: 1-methylindazole-3-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 160.18
Formule moléculaire: C9H8N2O
InChi Key: KYDLGYCLCFKUHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=C(C=O)C2=CC=CC=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)