CAS RN 38170-80-8
IUPAC Nor:
trimethyl(2-{3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl}ethynyl)silane
Synonymes:
trimethyl(2-{3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl}ethynyl)silane
Poids moléculaire (g/mol):
270.52
Formule moléculaire:
C16H22Si2
InChi Key:
ASZOZZMGMNVKDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C[Si](C)(C)C#CC1=CC(=CC=C1)C#C[Si](C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
1,3-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene 98.0+%, TCI America™
CAS: 38170-80-8 Formule moléculaire: C16H22Si2 Poids moléculaire (g/mol): 270.522 Numéro MDL: MFCD00078305 Clé InChI: ASZOZZMGMNVKDV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,3-bis trimethylsilyl ethynyl benzene,1,3-bis trimethylsilylethynyl benzene,trimethyl 2-3-2-trimethylsilyl ethynyl phenyl ethynyl silane,acmc-209iy7,1,3-bis trimethylsilyl ethynylbenzene,1,3-bis 2-trimethylsilyl ethynyl benzene,1,3-bis-trimethylsilyl-ethynyl-benzene,benzene,1,3-bis 2-trimethylsilyl ethynyl,trimethyl-2-3-2-trimethylsilylethynyl phenyl ethynyl silane CID PubChem: 142239 Nom IUPAC: trimethyl-[2-[3-(2-trimethylsilylethynyl)phenyl]ethynyl]silane SMILES: C[Si](C)(C)C#CC1=CC(=CC=C1)C#C[Si](C)(C)C