accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClHNPOONCl

CAS RN 3778-73-2

IUPAC Nor: 3-(2-chloroethyl)-2-[(2-chloroethyl)amino]-1,3,2λ⁵-oxazaphosphinan-2-one
Synonymes: ifosfamide isofosfamide iphosphamide holoxan iso endoxan mitoxana ifosfamide (product) iso-endoxan isosfamide IFF
Poids moléculaire (g/mol): 261.08
Formule moléculaire: C7H15Cl2N2O2P
InChi Key: HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats