accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHNNOSOHOOOH(Z)

CAS RN 3737-95-9

IUPAC Nor: 3-hydroxy-4-{2-[(1Z)-2-oxo-4-sulfo-1,2-dihydronaphthalen-1-ylidene]hydrazin-1-yl}naphthalene-2-carboxylic acid
Synonymes: 3-hydroxy-4-{2-[(1Z)-2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-ylidene]hydrazin-1-yl}naphthalene-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 438.41
Formule moléculaire: C21H14N2O7S
InChi Key: ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(O)C(N\N=C2/C(=O)C=C(C3=CC=CC=C23)S(O)(=O)=O)=C2C=CC=CC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (7)
Quantité 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (4)
  • (2)
Niveau 
  • (3)
Couleur 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)