CAS RN 3694-46-0
IUPAC Nor:
1-(isothiocyanatomethyl)-4-methylbenzene
Synonymes:
1-(isothiocyanatomethyl)-4-methylbenzene
Poids moléculaire (g/mol):
163.24
Formule moléculaire:
C9H9NS
InChi Key:
OAXIUBJXQISJEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(CN=C=S)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Isothiocyanate de méthylbenzyle, 96%
4-Isothiocyanate de méthylbenzyle, 96%
CAS: 3694-46-0 Formule moléculaire: C9H9NS Poids moléculaire (g/mol): 163.238 Numéro MDL: MFCD00041118 Clé InChI: OAXIUBJXQISJEV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-methylbenzyl isothiocyanate,1-isothiocyanatomethyl-4-methylbenzene,p-methylbenzyl isothiocyanate,benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl,isothiocyanic acid, p-methylbenzyl ester,benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl-9ci,acmc-1cobu,4-methylbenzylisothiocyanate,wln: scn1r d1,4-12-00-02578 beilstein handbook reference PubChem CID: 19409 Nom de l’IUPAC: 1-(isothiocyanatométhyl)-4-méthylbenzène SOURIRES: CC1=CC=C(C=C1)CN=C=S