CAS RN 367-33-9
IUPAC Nor:
ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoate
Synonymes:
ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoate
Poids moléculaire (g/mol):
249.03
Formule moléculaire:
C6H8BrF3O2
InChi Key:
POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCOC(=O)C(Br)CC(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
Éthyle 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, 97%
CAS: 367-33-9 Formule moléculaire: C6H8BrF3O2 Poids moléculaire (g/mol): 249.027 Numéro MDL: MFCD10687235 Clé InChI: POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester,ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate,ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluoro-butanoate,butanoic acid,2-bromo-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester PubChem CID: 45594306 Nom de l’IUPAC: Éthyle 2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoate SOURIRES: CCOC(=O)C(CC(F)(F)F)Br