CAS RN 36603-49-3
IUPAC Nor:
2-(4-bromophenoxy)oxane
Synonymes:
2-(4-bromophenoxy)oxane
Poids moléculaire (g/mol):
257.13
Formule moléculaire:
C11H13BrO2
InChi Key:
MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
BrC1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran, 98%
CAS: 36603-49-3 Formule moléculaire: C11H13BrO2 Poids moléculaire (g/mol): 257.127 Numéro MDL: MFCD00091551 Clé InChI: MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-4-bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran,2-4-bromophenoxy tetrahydropyran,2-4-bromophenoxy oxane,2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydro,2-4'-bromophenoxy-tetrahydropyran,4-bromophenyl thp ether,acmc-209inn,bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran,2-4-bromophenoxy-tetrahydropyran CID PubChem: 4646436 Nom IUPAC: 2-(4-bromophenoxy)oxane SMILES: C1CCOC(C1)OC2=CC=C(C=C2)Br