accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HOH3CH3CCH3H3CCH3CH3OHCH3

CAS RN 36395-57-0

IUPAC Nor: 4-(2-{4-[2-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)-2,6-dimethylphenol
Synonymes: 4-(2-{4-[2-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)-2,6-dimethylphenol
Poids moléculaire (g/mol): 402.58
Formule moléculaire: C28H34O2
InChi Key: SIDYFHJPUCRHJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=CC(C)=C1O)C(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C1=CC(C)=C(O)C(C)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats