CAS RN 358-60-1
CAS RN 358-60-1
IUPAC Nor:
triethoxy(fluoro)silane
Synonymes:
triethoxy(fluoro)silane
Poids moléculaire (g/mol):
182.27
Formule moléculaire:
C6H15FO3Si
InChi Key:
XVYIJOWQJOQFBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCO[Si](F)(OCC)OCC
1
–
1
de
1
résultats
1
Triethoxyfluorosilane 93.0+%, TCI America™
CAS: 358-60-1 Formule moléculaire: C6H15FO3Si Poids moléculaire (g/mol): 182.266 Numéro MDL: MFCD00236719 Clé InChI: XVYIJOWQJOQFBG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: fluorotriethoxysilane,triethoxy fluoro silane,silane, triethoxyfluoro,triethoxyfluorosilicon,silicon fluoride triethoxide,fluoro triethoxy silan,triethoxy fluoranyl silane,acmc-1cqk0 CID PubChem: 2776872 Nom IUPAC: triethoxy(fluoro)silane SMILES: CCO[Si](OCC)(OCC)F