CAS RN 35700-48-2
IUPAC Nor:
7-bromo-5-methyl-1-benzofuran
Synonymes:
7-bromo-5-methyl-1-benzofuran
Poids moléculaire (g/mol):
211.06
Formule moléculaire:
C9H7BrO
InChi Key:
TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(Br)=C2OC=CC2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
7-Bromo-5-méthylbenzo[b]furan, 97%
7-Bromo-5-méthylbenzo[b]furan, 97%
CAS: 35700-48-2 Formule moléculaire: C9H7BrO Poids moléculaire (g/mol): 211.058 Numéro MDL: MFCD11877828 Clé InChI: TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 7-bromo-5-methylbenzofuran,7-bromo-5-methylbenzo b furan,7-bromo-5-methyl-benzofuran,benzofuran, 7-bromo-5-methyl PubChem CID: 21071801 Nom de l’IUPAC: 7-bromo-5-méthyl-1-benzofuran SOURIRES: CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br