CAS RN 35212-22-7
CAS RN 35212-22-7
IUPAC Nor:
3-phenyl-7-(propan-2-yloxy)-4H-chromen-4-one
Synonymes:
osten quinogin osteoquine ipriflavona ipriflavone ipriflavonum yambolap
Poids moléculaire (g/mol):
280.32
Formule moléculaire:
C18H16O3
InChi Key:
SFBODOKJTYAUCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)OC1=CC=C2C(=O)C(=COC2=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Ipriflavone 98.0+%, TCI America™
CAS: 35212-22-7 Formule moléculaire: C18H16O3 Poids moléculaire (g/mol): 280.32 Numéro MDL: MFCD00221719 Clé InChI: SFBODOKJTYAUCM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ipriflavone,osten,yambolap,osteofix,7-isopropoxyisoflavone,iprosten,ipriflavonum,ipriflavona,osteoquine,quinogin CID PubChem: 3747 ChEBI: CHEBI:31719 Nom IUPAC: 3-phenyl-7-(propan-2-yloxy)-4H-chromen-4-one SMILES: CC(C)OC1=CC=C2C(=O)C(=COC2=C1)C1=CC=CC=C1