accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOBr

CAS RN 35120-18-4

IUPAC Nor: ethyl 1-bromocyclobutane-1-carboxylate
Synonymes: ethyl 1-bromocyclobutane-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 207.07
Formule moléculaire: C7H11BrO2
InChi Key: UTVNSHXHFRIXMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1(Br)CCC1
Point d’ébullition 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats