CAS RN 3508-94-9
IUPAC Nor:
3-methyl-2-phenylbutanoic acid
Synonymes:
3-methyl-2-phenylbutanoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
178.23
Formule moléculaire:
C11H14O2
InChi Key:
HDLQGISFYDYWFJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)C(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
alpha-Isopropylphenylacetic acid, 97%
CAS: 3508-94-9 Formule moléculaire: C11H14O2 Poids moléculaire (g/mol): 178.231 Numéro MDL: MFCD00021708 Clé InChI: HDLQGISFYDYWFJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: alpha-isopropylphenylacetic acid,2-isopropyl-2-phenylacetic acid,3-methyl-2-phenyl-butyric acid,3-methyl-2-phenylbutyric acid,butyric acid, 3-methyl-2-phenyl,benzeneacetic acid, alpha-1-methylethyl,2-phenylisovaleric acid,acmc-1bn3m,benzeneacetic acid, alpha-1-methylethyl-9ci,alpha-isopropylphenylaceticacid CID PubChem: 19024 Nom IUPAC: 3-methyl-2-phenylbutanoic acid SMILES: CC(C)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)O