accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOF

CAS RN 34837-84-8

IUPAC Nor: methyl 2-(4-fluorophenyl)acetate
Synonymes: methyl 2-(4-fluorophenyl)acetate
Poids moléculaire (g/mol): 168.17
Formule moléculaire: C9H9FO2
InChi Key: AJPPKGMEHMXPMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CC1=CC=C(F)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats