accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3377-92-2

CH3CH3H3COOH2C

CAS RN 3377-92-2

IUPAC Nor: ethenyl 2,2-dimethylpropanoate
Synonymes: ethenyl 2,2-dimethylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol): 128.17
Formule moléculaire: C7H12O2
InChi Key: YCUBDDIKWLELPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C(=O)OC=C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats