accessibility menu, dialog, popup

UserName

CuCuCuCuCuCuPPPPPPHHHHHH

CAS RN 33636-93-0

IUPAC Nor: hexahydrogen [2,3,4,5,6-pentakis(triphenylphosphaniumyl)heptacyclo[2.2.0.0¹,³.0²,⁵.0²,⁶.0³,⁵.0⁴,⁶]hexacopper-1-yl]triphenylphosphanium
Synonymes: hexahydrogen [2,3,4,5,6-pentakis(triphenylphosphaniumyl)heptacyclo[2.2.0.0¹,³.0²,⁵.0²,⁶.0³,⁵.0⁴,⁶]hexacopper-1-yl]triphenylphosphanium
Poids moléculaire (g/mol): 1961.07
Formule moléculaire: C108H96Cu6P6
InChi Key: IZZFKTUYPRVQID-UHFFFAOYSA-T
SMILES: [H+].[H+].[H+].[H+].[H+].[H+].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Cu]123[Cu]45([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]11([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]22([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]34([P+](C3=CC=CC=C3)(C3=CC=CC=C3)C3=CC=CC=C3)[Cu]512[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats