CAS RN 31805-84-2
CAS RN 31805-84-2
IUPAC Nor:
2-methoxy-1,3-bis(methylsulfanyl)propane
Synonymes:
2-methoxy-1,3-bis(methylsulfanyl)propane
Poids moléculaire (g/mol):
166.3
Formule moléculaire:
C6H14OS2
InChi Key:
MOISORXUYSHXRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(CSC)CSC
1
–
1
de
1
résultats
1
1,3-Bis(methylthio)-2-methoxypropane 97.0+%, TCI America™
CAS: 31805-84-2 Formule moléculaire: C6H14OS2 Poids moléculaire (g/mol): 166.297 Numéro MDL: MFCD00026040 Clé InChI: MOISORXUYSHXRU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,3-bis methylthio-2-methoxypropane,2-methoxy-1,3-bis methylsulfanyl propane,2-methoxy-1,3-bis methylthio propane,1,3-bis-methylthio-2-methoxypropane,propane, 2-methoxy-1,3-bis methylthio,acmc-1cktt,moisorxuyshxru-uhfffaoysa,propane,2-methoxy-1,3-bis methylthio,2-methoxy-1,3-bis methylsulfanyl-propane,2-methoxy-1,3-bis methylsulfanyl propane # CID PubChem: 520544 Nom IUPAC: 2-methoxy-1,3-bis(methylsulfanyl)propane SMILES: COC(CSC)CSC