CAS RN 31719-77-4
IUPAC Nor:
3-(chloromethyl)benzoic acid
Synonymes:
3-(chloromethyl)benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
170.59
Formule moléculaire:
C8H7ClO2
InChi Key:
PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Acide 3-(chlorométhyl)benzoïque, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Acide 3-(chlorométhyl)benzoïque, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 31719-77-4 Formule moléculaire: C8H7ClO2 Poids moléculaire (g/mol): 170.59 Numéro MDL: MFCD00191922 Clé InChI: PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-chloromethyl benzoic acid,alpha-chloro-m-toluic acid,3-chloromethyl-benzoic acid,benzoic acid, 3-chloromethyl,pubchem7446,acmc-209hog,3-carboxybenzyl chloride,3-chloromethyl benzoicacid,ksc497k4l,chembl67150 PubChem CID: 241752 Nom de l’IUPAC: Acide 3-(chlorométhyl)benzoïque SOURIRES: OC(=O)C1=CC=CC(CCl)=C1