CAS RN 3163-76-6
IUPAC Nor:
benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Synonymes:
benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
162.14
Formule moléculaire:
C9H6O3
InChi Key:
AEKQNAANFVOBCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=CC1=CC(C=O)=CC(C=O)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
1,3,5-Triformylbenzene, 98%
CAS: 3163-76-6 Formule moléculaire: C9H6O3 Poids moléculaire (g/mol): 162.14 Numéro MDL: MFCD00182470 Clé InChI: AEKQNAANFVOBCU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,3,5-benzenetricarboxaldehyde,1,3,5-triformylbenzene,trimesaldehyde,1,3,5-benzenetricarbaldehyde,benzene-1,3,5-tricarboxaldehyde,trimesic formaldehyde,1,3,5-triformyl benzene,bzoh31,aekqnaanfvobcu-uhfffaoysa CID PubChem: 2747968 Nom IUPAC: benzene-1,3,5-tricarbaldehyde SMILES: O=CC1=CC(C=O)=CC(C=O)=C1