CAS RN 3125-78-8
CAS RN 3125-78-8
IUPAC Nor:
3-isothiocyanatobenzonitrile
Synonymes:
3-isothiocyanatobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
160.19
Formule moléculaire:
C8H4N2S
InChi Key:
UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
S=C=NC1=CC=CC(=C1)C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Cyanophenyl isothiocyanate, 97%
CAS: 3125-78-8 Formule moléculaire: C8H4N2S Poids moléculaire (g/mol): 160.19 Numéro MDL: MFCD00041070 Clé InChI: UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-cyanophenyl isothiocyanate,benzonitrile, 3-isothiocyanato,m-cyanophenyl isothiocyanate,3-cyanophenylisothiocyanate,acmc-1bn6o,benzonitrile,3-isothiocyanato,3-isothiocyanatobenzenecarbonitrile CID PubChem: 76578 Nom IUPAC: 3-isothiocyanatobenzonitrile SMILES: S=C=NC1=CC=CC(=C1)C#N