accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 30293-82-4

H3COOCH3NCO

CAS RN 30293-82-4

IUPAC Nor: methyl 2-isocyanatopropanoate
Synonymes: methyl 2-isocyanatopropanoate
Poids moléculaire (g/mol): 129.12
Formule moléculaire: C5H7NO3
InChi Key: ZYILYULSVKLHKZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C(C)N=C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats