accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH2

CAS RN 300-57-2

IUPAC Nor: (prop-2-en-1-yl)benzene
Synonymes: allylbenzene
Poids moléculaire (g/mol): 118.18
Formule moléculaire: C9H10
InChi Key: HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CCC1=CC=CC=C1
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)