CAS RN 2934-97-6
IUPAC Nor:
3,4,10,11-tetramethoxy-7,8,12b,13-tetrahydro-5H-6-azatetraphene
Synonymes:
palmatine
Poids moléculaire (g/mol):
355.43
Formule moléculaire:
C21H25NO4
InChi Key:
AEQDJSLRWYMAQI-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC1=CC2=C(C=C1OC)C1CC3=C(CN1CC2)C(OC)=C(OC)C=C3
1
–
1
de
1
résultats
1
Tétrahydropalmatine, 98%
CAS: 2934-97-6 Formule moléculaire: C21H25NO4 Poids moléculaire (g/mol): 355.434 Numéro MDL: MFCD00214191 Clé InChI: AEQDJSLRWYMAQI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tetrahydropalmatine,rotundine,tetrahydropalmatin,rotundinum,2,3,9,10-tetramethoxy-5,8,13,13a-tetrahydro-6h-isoquino 3,2-a isoquinoline,corydalis b,6h-dibenzo a,g quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy,gnf-pf-3943,tetrahydropalmatine hydrochloride,2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5h-isoquinolino 2,1-b isoquinoline PubChem CID: 5417 Nom de l’IUPAC: 2,3,9,10-tétramétoxy-6,8,13,13a-tétrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline SOURIRES: COC1=C(C2=C(CC3C4=CC(=C(C=C4CCN3C2)OC)OC)C=C1)OC