CAS RN 2909-77-5
IUPAC Nor:
N,N-dimethyl-2,6-bis(propan-2-yl)aniline
Synonymes:
2,6-diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Poids moléculaire (g/mol):
205.35
Formule moléculaire:
C14H23N
InChi Key:
ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2,6-Diisopropyl-N,N-diméthylaniline, 96%
2,6-Diisopropyl-N,N-diméthylaniline, 96%
CAS: 2909-77-5 Formule moléculaire: C14H23N Poids moléculaire (g/mol): 205.345 Numéro MDL: MFCD00144978 Clé InChI: ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,6-diisopropyl-n,n-dimethylaniline,n,n-dimethyl-2,6-diisopropylaniline,benzenamine, n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl,2,6-diisopropyl-n,n-dimethyl-aniline,acmc-20ao8g,2,6-bis methylethyl phenyl dimethylamine,n,n-dimethyl-2,6-di propan-2-yl aniline,benzenamine,n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl PubChem CID: 76198 Nom de l’IUPAC: N,N-diméthyl-2,6-di(propane-2-yl)aniline SOURIRES: CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N(C)C