CAS RN 2732-80-1
IUPAC Nor:
2-bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
Synonymes:
2-bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
Poids moléculaire (g/mol):
221.48
Formule moléculaire:
C7H6BrClO
InChi Key:
SQHMXVXKKCXIGN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Bromo-4-chloroanisole, 98%
3-Bromo-4-chloroanisole, 98%
CAS: 2732-80-1 Formule moléculaire: C7H6BrClO Poids moléculaire (g/mol): 221.48 Numéro MDL: MFCD00070739 Clé InChI: SQHMXVXKKCXIGN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-bromo-4-chloroanisole,4-chloro-3-bromoanisole,2-chloro-5-methoxybromobenzene,benzene, 2-bromo-1-chloro-4-methoxy,3-bromo-4-chlorophenyl methyl ether,pubchem4555,acmc-1clwv,3-bromo-4-chloroamizole,ksc497k1d,2-chloro-5-methoxy-bromobenzene PubChem CID: 24212081 Nom de l’IUPAC: 2-bromo-1-chloro-4-méthoxybenzène SOURIRES: COC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1